SML1851
RI(dl)-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Ethyl-4-(pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-yl)aniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, light orange to dark red
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCNC1=CC=C(C2=NC3=C(N4C2=CC=C4)C=CC=C3)C=C1.FC(F)(C(O)=O)F
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable