Key Documents
SML1738
Sigma-Aldrich
RL648_81
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ethyl (2-amino-3-fluoro-4-((4-(trifluoromethyl)benzyl)amino)phenyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17F4N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.33
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC1=C(NC(OCC)=O)C=CC(NCC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=C1F
Actions biochimiques/physiologiques
Ethyl (2-amino-3-fluoro-4-((4-(trifluoromethyl)benzyl)amino)phenyl)carbamate (RL648_81) is 15 times more effective and more selective than retigabine, an anticonvulsant. RL648_81 helps to treat or inhibit neurologic disorders linked with neuronal hyperexcitability.
RL648_81 is a selective and potent KCNQ2/3 channel activator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Synthesis and evaluation of potent KCNQ2/3-specific channel activators.
Kumar M, et al.
Molecular Pharmacology, 89(6), 667-677 (2016)