Principaux documents
SML1669
Sigma-Aldrich
NCX 4016
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Acetyloxy)-benzoic acid 3-[(nitrooxy)methyl]phenyl ester, 2-Acetoxybenzoic acid 3-nitrooxymethylphenyl ester, 3-(Nitroxymethyl)phenyl 2-acetoxybenzoate, NCX-4016, Nitroaspirin
5 MG
122,00 €
25 MG
275,10 €
122,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
122,00 €
25 MG
275,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
122,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(OC1=CC=CC=C1C(OC2=CC(CO[N+]([O-])=O)=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C16H13NO7/c1-11(18)23-15-8-3-2-7-14(15)16(19)24-13-6-4-5-12(9-13)10-22-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
Clé InChI
IOJUJUOXKXMJNF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NCX 4016 (nitroaspirin) is nitroderivative of aspirin that combines cyclooxygenase inhibitor with an NO donor. NCX 4016 improves postischemic ventricular dysfunction and to reduce myocardial infarct size in rabbit.
NCX-4016 can prevent the progression of cisplatin-resistant human ovarian cancer xenografts in mice. It can also regulate the expression of B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) proteins in ovarian cancer cells. Hence, NCX-4016 is considered a promising therapeutic option against carcinoma.[1]
Nitroderivative of aspirin that combines cyclooxygenase inhibitor with an NO donor
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Karuppaiyah Selvendiran et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 7(1), 81-88 (2008-01-17)
We have previously reported the inhibitory effect of NCX-4016, a nitro derivative of aspirin, on the proliferation of cisplatin-resistant human ovarian cancer cells, in vitro (Bratasz et al., Proc Natl Acad Sci USA 2006; 103:3914-9). In this report we present