SML1533
(±)-Marinopyrrole A
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-Maritoclax, 1,1′-(4,4′,5,5′-Tetrachloro[1,3′-bi-1H-pyrrole]-2,2′-diyl)bis[1-(2-hydroxyphenyl)-methanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to dark yellow
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C22H12Cl4N2O4/c23-12-9-13(19(31)10-5-1-3-7-14(10)29)28(22(12)26)18-16(24)21(25)27-17(18)20(32)11-6-2-4-8-15(11)30/h1-9,27,29-30H
Clé InChI
QYPJBTMRYKRTFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable