Principaux documents
SML1011
Sigma-Aldrich
INDY
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1Z)-1-(3-Ethyl-5-hydroxy-2(3H)-benzothiazolylidene)-2-propanone
5 MG
107,00 €
25 MG
413,00 €
107,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
107,00 €
25 MG
413,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.30
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
107,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
S1c2c(cc(cc2)O)N(\C\1=C/C(=O)C)CC
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-3-13-10-7-9(15)4-5-11(10)16-12(13)6-8(2)14/h4-7,15H,3H2,1-2H3/b12-6+
Clé InChI
GCSZJMUFYOAHFY-WUXMJOGZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
INDY is a potent inhibitor of Dyrk1A and Dyrk1B (dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1). The IC50 values for inhibition of Dyrk1A and 1B are 240 and 230 nM, respectively. INDY impairs the self-renewal capacity of neural stem cells and glioblastoma tumor-initiating cells.
INDY is a potent inhibitor of Dyrk1A and Dyrk1B.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable