559410
SB 290157
A non-peptide that acts as a selective, high affinity, competitive antagonist of the anaphylatoxin C3a receptor (IC₅₀ = 200 nM).
Synonyme(s) :
SB 290157, N²-[(2,2-Diphenylethoxy)acetyl]-L-arginine, TFA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
C3a receptor
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable