Principaux documents
SMB00254
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-galloylshikimic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
1 MG
407,00 €
407,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
407,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H18O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.36
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
407,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1C=C(C[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-2-8(3-11(23)16(10)27)20(31)33-15-6-7(19(29)30)1-14(26)18(15)34-21(32)9-4-12(24)17(28)13(25)5-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
Clé InChI
UFDJVOQZZQZYJG-IIDMSEBBSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable