Principaux documents
SCP0209
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 53-84 human
500 μG
366,00 €
1 MG
576,00 €
366,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
366,00 €
1 MG
576,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C149H253N43O54
Poids moléculaire :
3510.86
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
366,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥65%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
Application
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation, increases calcium levels in blood, in counteraction to calcitonin. PTH also regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. PTH (39-84) and (53-84) are C-terminal peptides of PTH used to resolve PTH activity.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable