SAB5703051
Anti-Neurofilament L Antibody, clone 3L9Y10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
NEFL,CMT1F,CMT2E,NF-L,NF68,NFL,PPP1R110
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3L9Y10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SSGSLMPSLENLDLSQVAAISNDLKSIRTQEKAQLQDLNDRFASFIERVHELEQQNKVLEAELLVLRQKHSEPSRFRALYEQEIRDLRLAAEDATNEKQALQGEREGLEETLRNLQARYEEEVLSREDAEGRLMEARKGADEAALARAELEKRIDSLMDEISFLKKVHEEEIAELQAQIQYAQISVEMDVT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFL(4747)
Description générale
Immunogène
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3