SAB5300469
Monoclonal Anti-FGFR1 antibody produced in mouse
clone 3D4F7, ascites fluid
Synonyme(s) :
CEK, FLG, FLT2, KAL2, OGD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D4F7, monoclonal
Poids mol.
92 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGFR1(2260)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against FGFR1
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable