SAB4301298
Anti-phospho-LATS1/2 (pThr1079/1041) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
EC 2.7.11.1, Large tumor suppressor 1, WARTS
379,00 €
About This Item
379,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
126 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_004681.1.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LATS1(9113) , LATS2(26524)
mouse ... LATS1(16798) , LATS2(50523)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable