Principaux documents
SAB5702288
Sigma-Aldrich
Anti-PKC mu Antibody, clone 2A5U1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CHDED, PKC-MU, PKCM, PKD, PRKCM
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2A5U1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
102 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.25 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RRRRLSNVSLTGVSTIRTSSAELSTSAPDEPLLQKSPSESFIGREKRSNSQSYIGRPIHLDKILMSKVKVPHTFVIHSYTRPTVCQYCKKLLKGLFRQGLQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRKD1(5587)
Description générale
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase involved in many cellular processes, including Golgi body membrane integrity and transport, cell migration and differentiation, MAPK8/JNK1 and Ras pathway signaling, MAPK1/3 (ERK1/2) pathway signaling, cell survival, and regulation of cell shape and adhesion. [provided by RefSeq, Jan 2017]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human PKC mu (Q15139).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1