SAB4300041
Anti-phospho-ATF4 (pSer245) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CREB-2 antibody produced in rabbit, Anti-CREB2 antibody produced in rabbit, Anti-TAXREB67 antibody produced in rabbit, Anti-TXREB antibody produced in rabbit, Anti-activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element B67) antibody produced in rabbit
412,00 €
About This Item
412,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~45 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(N-R-SP-L-P)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer245)
Informations sur le gène
human ... ATF4(468)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable