SAB1305534
MONOCLONAL ANTI-BI-PHOSPHO-MET/HGFR(Y1234/Y1235) antibody produced in mouse
clone 6AT1877, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HGF/SF receptor, Hepatocyte growth factor receptor, MET, Proto-oncogene c-Met, Scatter factor receptor
457,00 €
About This Item
457,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6AT1877, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
155541 Da
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: 1:100-~1:500
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1234/pTyr1235)
Informations sur le gène
human ... MET(4233)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable