Principaux documents
S3316
Sigma-Aldrich
SKF-89145 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro­thieno[2,3-c]pyridine hydrobromide
5 MG
199,00 €
199,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
5 MG
199,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15NO2S · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
199,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Niveau de qualité
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: soluble 4 mg/mL
Chaîne SMILES 
Br[H].CN1CC(c2ccc(O)c(O)c2)c3ccsc3C1
InChI
1S/C14H15NO2S.BrH/c1-15-7-11(10-4-5-18-14(10)8-15)9-2-3-12(16)13(17)6-9;/h2-6,11,16-17H,7-8H2,1H3;1H
Clé InChI
WUWJEHPRFDIUMV-UHFFFAOYSA-N
Application
SKF-89145 was used to treat Crassostrea virginica to study the role of D1 dopamine receptors in dopaminergic neurotoxicity of manganese in gills.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
D1 dopamine receptor agonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Samuel Anador et al.
In vivo, 32(3), 74-79 (2011-08-19)
The lateral epithelial cells of gill of Crassostrea virginica are innervated by dopamine and serotonin nerves that regulate the beating rate of their lateral cilia. Terminal release of dopamine slows down the beating rate of the cilia, while serotonin release