Documents
RA2DWP-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP, with 2 buckets
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Caractéristiques
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 4 cell culture plates
to hold 2 x 5 MTP
deepwell plate rotor
with 2 buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638564 (NA)
Eppendorf® 5804740009 (EU)
Paramètres
2,250 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG