EP5804746007
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-72, with 4 × 250 mL round buckets
Synonyme(s) :
Centrifuge rotor, Eppendorf rotor
2 360,00 €
About This Item
2 360,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 4 x 250 mL round buckets
economic swing- bucket rotor
with 4 × 250 mL round buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804746007 (Global)
Paramètres
3,234 × g max. RCF
4,200 rpm
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Economic swing-bucket Rotor
- The rotor reaches 4,200 rpm maximum speed with 3,234 × g maximum RCF