Principaux documents
R1276
Sigma-Aldrich
Reversin 121
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Boc-Asp(Obzl)-Lys(Z)-OtBu
3 MG
414,00 €
414,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Changer de vue
3 MG
414,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H47N3O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
641.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
414,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
200 °C
Solubilité
DMSO or ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C34H47N3O9/c1-33(2,3)45-30(40)26(19-13-14-20-35-31(41)44-23-25-17-11-8-12-18-25)36-29(39)27(37-32(42)46-34(4,5)6)21-28(38)43-22-24-15-9-7-10-16-24/h7-12,15-18,26-27H,13-14,19-23H2,1-6H3,(H,35,41)(H,36,39)(H,37,42)/t26-,27-/m0/s1
Clé InChI
SVNKEDMVAQBLLN-SVBPBHIXSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903)
mouse ... GRIN2A(14811)
rat ... GRIN2A(24409)
Description générale
Reversin 121 is an analog of reversin and a dipeptide derivative.[1]
Application
Reversin 121 has been used to determine the activity of P-glycoprotein in human retinal pigment epithelium.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Peptide chemosensitizer, inhibitor of P-glycoprotein.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P-glycoprotein expression in human retinal pigment epithelium
Brain GK, et al.
Molecular Vision (2002)
Michelle Prudhomme
Advances in Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, 1 (2013)
Articles
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.