PLA0300
Goat anti-CRSP1/TRAP220 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
ARC205, CRSP1, CRSP200, DRIP205, DRIP230, Mediator complex subunit 1, PBP, PPAR binding protein, PPAR-binding protein, PPARBP, PPARG binding protein, PPARGBP, RB18A, TR-interacting protein 2, TRAP220, TRIP-2, TRIP2, activator-recruited cofactor 205 kDa component, p53 regulatory protein RB18A, peroxisome proliferator-activated receptor-binding protein, thyroid hormone receptor-associated protein complex 220 kDa component, thyroid hormone receptor-associated protein complex component TRAP220, thyroid receptor interacting protein 2, thyroid receptor-interacting protein 2, vitamin D receptor-interacting protein 230 kD, vitamin D receptor-interacting protein complex component DRIP205
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:500- 1:2,500
Numéro d'accès
NP_004765.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
goat ... CRSP1/TRAP220(5469)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable