Principaux documents
PG240200
Supelco
Controlled pore glass–uncoated
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
Synonyme(s) :
Glass, controlled-pore
50 CC
2 190,00 €
2 190,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 CC
2 190,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115716
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 190,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
120-200 mesh
Dimension de pores
240 Å nominal diameter
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable