Principaux documents
P2751
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.70
Beilstein:
3657823
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
155-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
Clé InChI
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable