Documents
P2500
Sigma-Aldrich
DL-Panthenol
Synonyme(s) :
(±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramide, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, DL-Pantothenyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.25
Numéro Beilstein :
1724945
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
66-69 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
Clé InChI
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable