Principaux documents
295787
Sigma-Aldrich
DL-Panthenol
99%
Synonyme(s) :
(±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramide, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, DL-Pantothenyl alcohol
100 G
80,10 €
80,10 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
80,10 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.25
Beilstein:
1724945
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,10 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
66-69 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
Clé InChI
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Panthenol exists in two optically active forms, both of which are used in pharmaceutical preparations[1].
Application
DL-Panthenol has been used in enantiospecific HPLC separation of pantothenic acid, panthenol and pantolactone enantiomers[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
High performance liquid chromatographic determination of panthenol in bulk, premix, and multivitamin preparations.
H Umagat et al.
Analytical chemistry, 52(8), 1368-1370 (1980-07-01)
Determination of optical purity by high-performance liquid chromatography on chiral stationary phases: pantothenic acid and related compounds.
Arai T, et al.
Journal of Chromatography A, 474(2), 405-410 (1989)