P2279
Psilocin
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
InChI
1S/C12H16N2O/c1-14(2)7-6-9-8-13-10-4-3-5-11(15)12(9)10/h3-5,8,13,15H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
SPCIYGNTAMCTRO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350)
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable