P1620
Anti-PRMT1 antibody, Mouse monoclonal
clone PRMT1-171, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Protein-Arginine Methyl Transferase 1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PRMT1-171, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~42 kDa
Espèces réactives
mouse, chicken, bovine, human, canine, hamster, monkey, rat
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2 μg/mL using whole cell extract of 293T cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRMT1(3276)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable