P0083
PRMT1 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HMT1-like 2, HRMT1L2, Heterogenious nuclear ribonucleoprotein methyltransferase 1-like 2, IR1B4, Interferon receptor 1-bound protein 4, Protein arginine N-methyl transferase 1
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Prmt1(60421)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable