P1152
Poly(Ala, Glu, Lys, Tyr) 6:2:5:1 hydrobromide
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1), mol wt 20,000-30,000
Synonyme(s) :
(L-Ala, L-Glu, L-Lys, L-Tyr)n ·HBr, COP-1
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Ratio alimentaire
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1)
Poids mol.
20,000-30,000
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 56
new score: 39
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white to off-white
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t8-;5-;3-;2-/m0000/s1
Clé InChI
YLOCGHYTXIINAI-XKUOMLDTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Reported to have suppressive effect on experimental allergic encephalomyelitis induced in laboratory animals.
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.