Principaux documents
P0263
Sigma-Aldrich
Poly-S-Cbz-L-cysteine
mol wt 5,000-15,000
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Poids mol.
5,000-15,000
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
Molecular weight based on viscosity.