926167
Chitosan glycidyl methacrylate
Degree of methacrylation ~20%
Synonyme(s) :
Chitosan acrylate, Chitosan methacrylate, Methacrylate grafted chitosan, Methyl methacrylate modified chitosan
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CO[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1COCC(O)COC(C(C)=C)=O
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable