O9006
cis-13-Octadecenoic acid
~99% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
~99% (GC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(O)=O
Conditionnement
Sealed ampule under argon.