N3643
NZCYM Broth
Powder microbial growth medium
Synonyme(s) :
Broth medium
168,00 €
About This Item
168,00 €
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Composition
Casamino Acids, 1 g/L
MgSO4, 0.98 g/L
NaCL, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast extract, 5 g/L
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2.2% solution)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Standard formulation
- Convenient package sizes
- A budget-friendly alternative to liquid
Reconstitution
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.