N3019
2-Naphthoxyacetic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, crystalline
Synonyme(s) :
BNOA
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Forme
crystalline
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Couleur
white to gray
Pf
151-154 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Clé InChI
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable