MTCT9005
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
sterile, pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
Synonyme(s) :
cell sorting tube, flow cytometry tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(strainer cap (35 µm))
polystyrene
round clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduation: no
Conditionnement
pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio T9005
Capacité
5 mL
Diam. × L
12 mm × 75 mm
Adéquation
suitable for (cell culture)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Compatible with FACS (BD) instruments
- Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
- Clear polystyrene
- 5mL capacity