MSST0011
SILu™Prot ALB Albumin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonyme(s) :
Albumin, LC/MS internal standard for human albumin in, stable isotope-labeled human albumin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
His tagged
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Adéquation
suitable for mass spectrometry (standard)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable