MAK244
Plasmin Activity Assay Kit (Fluorometric)
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonyme(s) :
Plasmin Fluorometric Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer; hematological disorder
Température de stockage
−20°C
Description générale
Adéquation
Principe
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2