M5171
S-Methyl-L-thiocitrulline acetate salt
≥98% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CSC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15N3O2S.C2H4O2/c1-13-7(9)10-4-2-3-5(8)6(11)12;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H2,9,10)(H,11,12);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
Clé InChI
XUKPZPRDNPUAJY-JEDNCBNOSA-N
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable