Principaux documents
M5037
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)propiophenone hydrochloride
Synonyme(s) :
1-Propanone, 2-(methylamino)-1-phenyl-, hydrochloride, dl-Ephedrone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Application(s)
forensics and toxicology
Chaîne SMILES 
Cl[H].CNC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,11H,1-2H3;1H
Clé InChI
LTJXNCHDKYZOSY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Methylamino)propiophenone hydrochloride has been used as a positive control in forced swimming test.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Potent amphetamine-like stimulant; dimethylpropion metabolite.
Autres remarques
Mixture of optical isomers.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Anxiolytic and antidepressive effects of the homeopathic complex [TM="Homeo-pax"](pre-clinical study)
Vaz AF, et al.
International Journal of High Dilution Research, 8(28), 04-14 (2011)