M4154
β-N-Methylamino-L-alanine hydrochloride
Synonyme(s) :
L-BMAA
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNCC(N)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable