Documents
M3250
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid ethyl ester
≥90% (GC)
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥90% (GC)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves