M2503
Muramic acid
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-3-O-(1-carboxyethyl)-2-deoxy-D-glucose
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D 95 to 120°, c = 0.26% (w/v) in water
Couleur
white to off-white
Pf
153 °C
Solubilité
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](O[C@H]([C@@H](N)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO7/c1-4(9(15)16)17-8(5(10)2-11)7(14)6(13)3-12/h2,4-8,12-14H,3,10H2,1H3,(H,15,16)/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
ZZHZYDXMAKUKNS-OZRXBMAMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup