M184
3-Morpholinosydnonimine hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
3-(4-Morpholinyl)sydnone imine hydrochloride, Linsidomine hydrochloride, SIN-1 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].[NH-]c1c[n+](no1)N2CCOCC2
InChI
1S/C6H10N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5,7H,1-4H2;1H
Clé InChI
NCGICGYLBXGBGN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable