AB9714-I
Anti-RAGE
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Advanced glycosylation end product-specific receptor, Receptor for advanced glycosylation end products, RAGE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
glycosylation
Informations sur le gène
human ... AGER(177)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected RAGE in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1