M1514
Nω-Methyl-5-hydroxytryptamine oxalate salt
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nω-Methylserotonin oxalate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O.CNCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C11H14N2O.C2H2O4/c1-12-5-4-8-7-13-11-3-2-9(14)6-10(8)11;3-1(4)2(5)6/h2-3,6-7,12-14H,4-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
DYOZWAJOUTVNAF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable