Principaux documents
M0440
Sigma-Aldrich
Mitomycine C from Streptomyces caespitosus
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Mitomycin
5 MG
200,00 €
25 MG
740,00 €
200,00 €
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
200,00 €
25 MG
740,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.33
Beilstein:
7231816
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
200,00 €
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
Streptomyces caespitosus
Niveau de qualité
Couleur
blue-violet
Solubilité
H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
H2O: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Clé InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Description générale
Chemical structure: aziridine
Application
Mitomycin C is produced by a strain of actinomyces, Streptomyces caespitosus. It contains three anticancer moieties, quinine, urethane, and aziridine groups. It is used to generate mitotically inactive feeder cells in cell culture systems, such as the mitotically inactive fibroblasts used in embryonic stem cell systems.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d′action : Ce produit est un agent alkylant qui cible spécifiquement la guanine dans la séquence nucléosidique 5′-CpG-3′. Il inhibe la synthèse de l′ADN en réagissant de façon covalente et en formant des liaisons croisées entre les brins complémentaires d′ADN. Ceci empêche la séparation des brins complémentaires d′ADN, ce qui inhibe la réplication de l′ADN.
Spectre antimicrobien : La mitomycine C présente une activité antitumorale puissante, particulièrement envers les cellules du carcinome ascitique d′Ehrlich, et une forte activité bactéricide envers les bactéries à Gram négatif et à Gram positif.
Attention
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark. Solutions at pH 6-9 can be stored at 0-5 °C for up to a week, but if a precipitate forms, a fresh solution should be prepared - the precipitated solution has been proven toxic to cells.
Notes préparatoires
Mitomycin C is soluble in water at .5 mg/mL, with a pH of 6.0-7.5. It undergoes rapid degradation in acidic solutions with pH<6, and is mostly likely to retain activity in solutions with a pH between 6-9.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Leonard L Gunderson et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 87(4), 638-645 (2013-09-17)
The long-term update of US GI Intergroup RTOG 98-11 anal cancer trial found that concurrent chemoradiation (CCRT) with fluorouracil (5-FU) plus mitomycin had a significant impact on disease-free survival (DFS) and overall survival (OS) compared with induction plus concurrent 5-FU plus
Scott C Jeffrey et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(5), 1344-1358 (2005-03-04)
Antibody-drug conjugates (ADCs) were prepared consisting of DNA minor groove binder drugs (MGBs) attached to monoclonal antibodies (mAbs) through peptide linkers designed to release drugs inside the lysosomes of target cells. The site of linker attachment on the MGB was
Xin Wang et al.
Nature medicine, 19(4), 473-480 (2013-03-26)
Sorting nexin 27 (SNX27), a brain-enriched PDZ domain protein, regulates endocytic sorting and trafficking. Here we show that Snx27(-/-) mice have severe neuronal deficits in the hippocampus and cortex. Although Snx27(+/-) mice have grossly normal neuroanatomy, we found defects in
Lars Petter Jordheim et al.
Molecular pharmacology, 84(1), 12-24 (2013-04-13)
The benefit of cancer chemotherapy based on alkylating agents is limited because of the action of DNA repair enzymes, which mitigate the damage induced by these agents. The interaction between the proteins ERCC1 and XPF involves two major components of
Annika Gillis et al.
Applied and environmental microbiology, 80(14), 4138-4152 (2014-05-06)
GIL01, Bam35, GIL16, AP50, and Wip1 are tectiviruses preying on the Bacillus cereus group. Despite the significant contributions of phages in different biological processes, little is known about the dealings taking place between tectiviruses and their Gram-positive bacterial hosts. Therefore