M0195
MAPKAPK2
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥60 units/mg protein, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
MAP kinase activated protein kinase 2, MAPKAP Kinase 2 human
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥60 units/mg protein
Poids mol.
45-60 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MAPKAPK2(9261)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable