F4928
Flavin-Containing Monooxygenase-1, Microsomes human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FMO-1
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
See COA for Value
Poids mol.
55-60 kDa
Conditionnement
vial of 2.5 mg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... FMO1(2326)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable