L4420
LY-367385 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-a-amino-4-carboxy-2-methylbenzeneacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1cc(ccc1[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(11)10(14)15/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t8-/m0/s1
Clé InChI
SGIKDIUCJAUSRD-QMMMGPOBSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience