Principaux documents
L131
Sigma-Aldrich
L-745,870 hydrochloride
Synonyme(s) :
3-[[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine hydrochloride
5 MG
297,00 €
25 MG
676,20 €
297,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
5 MG
297,00 €
25 MG
676,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19ClN4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
297,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 1.4 mg/mL
0.1 M HCl: 5.5 mg/mL
Chaîne SMILES 
Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c[nH]c4ncccc34
InChI
1S/C18H19ClN4.ClH/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18;/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21);1H
Clé InChI
GFFJYISJZJIKAF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD4(1815)
Actions biochimiques/physiologiques
Selective D4 dopamine receptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Informations légales
Manufactured and sold under license from Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S. for use solely for preclinical researchy purposes (i.e., not for the administration to or other use in humans).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S Patel et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 283(2), 636-647 (1997-11-14)
L-745,870,(3-([4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]methyl)-1H- pyrollo[2,3-b] pyridine, was identified as a selective dopamine D4 receptor antagonist with excellent oral bioavailability and brain penetration. L-745,870 displaced specific binding of 0.2 nM [3H] spiperone to cloned human dopamine D4 receptors with a binding affinity (Ki) of