L0664
Loxoprofen
solid
Synonyme(s) :
α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic acid, Koloxo
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Auteur
Daiichi-Sankyo
Chaîne SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
InChI
1S/C15H18O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
YMBXTVYHTMGZDW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research