I7000
5-Iodo-2′-deoxycytidine
Synonyme(s) :
5-Iododeoxycytidine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2
InChI
1S/C9H12IN3O4/c10-4-2-13(9(16)12-8(4)11)7-1-5(15)6(3-14)17-7/h2,5-7,14-15H,1,3H2,(H2,11,12,16)/t5?,6?,7-/m1/s1
Clé InChI
WEVJJMPVVFNAHZ-KPGICGJXSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable